missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tocris Bioscience™ N-Acetylcysteine amide
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 18747668
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
18747668 10 mg 10 Milligramm
18774509 50 mg 50 Milligramm
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18747668

Marke: Tocris Bioscience™ 5619/10

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Glutathione (GSH) precursor; neuroprotective

N-Acetylcysteine amide is a glutathione (GSH) precursor and cell-permeable antioxidant. N-Acetylcysteine amide replenishes intracellular Glutathione (GSH). N-Acetylcysteine amide directly reduces intracellular Glutathione disulfide (GSSG) to GSH without glutathione peroxidase. N-Acetylcysteine amide has anti-inflammatory activity through regulation of activation of NF-κB and HIF-1α, as well as modulation of reactive oxygen species. N-Acetylcysteine amide improves neuronal mitochondrial bioenergetics, reduces tissue damage and enhances functional recovery following spinal cord injury in rats. N-Acetylcysteine amide also enhances behavioral recovery in rats following traumatic brain injury. Neuroprotective.

For more information about how N-Acetylcysteine amide may be used, see our protocol: 3D Culture of Lung Alveolar Cells

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material (2R)-2-(Acetylamino)-3-mercaptopropanamide
CAS 38520-57-9
Menge 10 mg
Ziel Additional Antioxidant Compounds
Summenformel C5H10N2O2S
Formelmasse 162.21
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.