Learn More
N-Acetyldesloratadin, TRC
Artikelnummer. 30136907
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
100 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Milligramm
100 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30136907 100 mg 100 Milligramm
30136815 1 g 1 Gramm
30011047 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30136907 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA168470100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 117796-52-8
Summenformel C21 H21 Cl N2 O
Molekulargewicht (g/mol) 352.86
Synonym Ethanone, 1-[4-(8-chloro-5,6-dihydro-11H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridin-11-ylidene)-1-piperidinyl]- (ACI), 1-[4-(8-Chloro-5,6-dihydro-11H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridin-11-ylidene)-1-piperidinyl]ethanone (ACI), 11H-Benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridine, piperidine deriv. (ZCI), Piperidine, 1-acetyl-4-(8-chloro-5,6-dihydro-11H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridin-11-ylidene)- (9CI), N-Acetyldesloratadine, Sch 37370
IUPAC-Name 1-[4-(8-Chloro-5,6-Dihydrobenzo[1,2]Cyclohepta[2,4-b]Pyridin-11-Yliden)Piperidin-1-yl]Ethanon
SMILES CC(=O)N1CCC(=C2c3ccc(Cl)cc3CCc4cccnc24)CC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Acetyldesloratadine
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C21H21ClN2O/c1-14(25)24-11-8-15(9-12-24)20-19-7-6-18(22)13-17(19)5-4-16-3-2-10-23-21(16)20/h2-3,6-7,10,13H,4-5,8-9,11-12H2,1H3
Formelmasse 352.1342
Reinheit (%) >95%