Learn More
N-Acetylneuraminsäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10276520 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10276520 25 mg Glasflasche 25 Milligramm
10397980 100 mg Glasflasche 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10276520 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 227040250
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 13-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 131-48-6
Summenformel C11H19NO9
Molekulargewicht (g/mol) 309.271
MDL-Nummer MFCD00006620
InChI-Schlüssel SQVRNKJHWKZAKO-LFIUDZTESA-N
Synonym n-acetylneuramic acid, spectrum_000450, spectrum2_000559, spectrum4_000432, spectrum5_001326, spectrum2300147, 2s,4s,5s,6s-5-acetamido-2,4-dihydroxy-6-2r-1,2,3-trihydroxypropyl oxane-2-carboxylic acid
PubChem CID 126963458
IUPAC-Name (4S,5S,6R)-5-Acetamido-2,4-Dihydroxy-6-[(1R,2r)-1,2,3-Trihydroxypropyl]oxan-2-Carbonsäure
SMILES CC(=O)NC1C(CC(OC1C(C(CO)O)O)(C(=O)O)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Acetylneuraminic acid
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Menge 25 mg
Merck Index 15, 8623
Spezifische Drehung -30° to -34° (20°C, 589nm) (c=2, water)
Formelmasse 309.26
Reinheit (%) ≥98.5%
Physikalische Form Pulver