Learn More
N-Acetylneuraminsäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-50156 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10276520 25 mg Glasflasche 25 Milligramm
10397980 100 mg Glasflasche 100 Milligramm
2 options
Artikelnummer. 10276520
Marke: Thermo Scientific Acros 227040250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 131-48-6
Summenformel C11H19NO9
Molekulargewicht (g/mol) 309.271
MDL-Nummer MFCD00006620
InChI-Schlüssel SQVRNKJHWKZAKO-LFIUDZTESA-N
Synonym n-acetylneuramic acid, spectrum_000450, spectrum2_000559, spectrum4_000432, spectrum5_001326, spectrum2300147, 2s,4s,5s,6s-5-acetamido-2,4-dihydroxy-6-2r-1,2,3-trihydroxypropyl oxane-2-carboxylic acid
PubChem CID 126963458
IUPAC-Name (4S,5S,6R)-5-Acetamido-2,4-Dihydroxy-6-[(1R,2r)-1,2,3-Trihydroxypropyl]oxan-2-Carbonsäure
SMILES CC(=O)NC1C(CC(OC1C(C(CO)O)O)(C(=O)O)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Acetylneuraminic acid
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Menge 25 mg
Merck Index 15, 8623
Spezifische Drehung -30° to -34° (20°C, 589nm) (c=2, water)
Formelmasse 309.26
Reinheit (%) ≥98.5%
Physikalische Form Pulver