missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
N-Acetylneuraminic Acid Methyl Ester, TRC
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N-Acetylneuraminic Acid Methyl Ester |
| CAS | 22900-11-4 |
| Summenformel | C12 H21 N O9 |
| Menge | 100 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C12H21NO9/c1-5(15)13-8-6(16)3-12(20,11(19)21-2)22-10(8)9(18)7(17)4-14/h6-10,14,16-18,20H,3-4H2,1-2H3,(H,13,15)/t6-,7+,8+,9+,10+,12-/m0/s1 |
| SMILES | COC(=O)[C@]1(O)C[C@H](O)[C@@H](NC(=O)C)[C@@H](O1)[C@H](O)[C@H](O)CO |
| IUPAC-Name | methyl (2S,4S,5R,6R)-5-acetamido-2,4-dihydroxy-6-[(1R,2R)-1,2,3-trihydroxypropyl]oxane-2-carboxylate |
| Molekulargewicht (g/mol) | 323.3 |
| Formelmasse | 323.1216 |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur