Learn More
N-Acetylphthalimid, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11402647
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
Artikelnummer. 11402647
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A14855.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1971-49-9
Summenformel C10H7NO3
Molekulargewicht (g/mol) 189.17
MDL-Nummer MFCD00023054
InChI-Schlüssel INZUQGFQRYAKQQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-acetylphthalimide, 2-acetylisoindoline-1,3-dione, acetylphthalimide, phthalimide, n-acetyl, 2-acetyl-1,3-dioxobenzo c azoline, n-acetylphthali-mide, 1h-isoindole-1,3 2h-dione, 2-acetyl, maybridge1_007322, acmc-209f0t
PubChem CID 243267
IUPAC-Name 2-Acetylisoindol-1,3-dion
SMILES CC(=O)N1C(=O)C2=CC=CC=C2C1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Acetylphthalimide
Schmelzpunkt 135°C to 139°C
Menge 5 g
Beilstein 144637
Formelmasse 189.17
Reinheit (%) 97%