Learn More
N-Acetylsulfathiazol-d4 (Hauptbestandteil), TRC
Artikelnummer. 30310901
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30310901 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30310901 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA1879765MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Consulta la politica di reso
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Chemischer Name oder Material N-Acetylsulfathiazole-d4
CAS 1020718-91-5
Summenformel C11 2H4 H7 N3 O3 S2
Menge 5 mg
Synonym N-Acetylsulfathiazole D4
InChI-Formel InChI=1S/C11H11N3O3S2/c1-8(15)13-9-2-4-10(5-3-9)19(16,17)14-11-12-6-7-18-11/h2-7H,1H3,(H,12,14)(H,13,15)/i2D,3D,4D,5D
SMILES [2H]c1c([2H])c(c([2H])c([2H])c1NC(=O)C)S(=O)(=O)Nc2nccs2
IUPAC-Name N-[2,3,5,6-Tetradeuterio-4-(1,3-thiazol-2-ylsulfamoyl)phenyl]acetamid
Molekulargewicht (g/mol) 301.38
Formelmasse 301.0493
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.