Learn More
N-Acetylthioharnstoff, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15412827
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Unit Size:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Product Code. 15412827
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 047008.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
View alternative products
CAS: 591-08-2 | C3H6N2OS | 118.154 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 591-08-2
Summenformel C3H6N2OS
Molekulargewicht (g/mol) 118.154
MDL-Nummer MFCD00004937
InChI-Schlüssel IPCRBOOJBPETMF-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-acetylthiourea, acetylthiourea, 1-acetylthiourea, 1-acetyl-2-thiourea, acetothiourea, n-acetyl-2-thiourea, acetamide, n-aminothioxomethyl, n-acetylthiocarbamide, urea, 1-acetyl-2-thio, acetylthiocarbamide
PubChem CID 2723593
IUPAC-Name N-Carbamothioylacetamid
SMILES CC(=O)NC(=S)N
Specifications
Chemischer Name oder Material N-Acetylthiourea
Schmelzpunkt 165°C to 169°C
Farbe Cremefarben
Geruch Odorless
Menge 25 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 969960
Formelmasse 118.16
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallpulver