Learn More
N-Acryloxysuccinimid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10527172 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10527172 5 g Glasflasche 5 Gramm
10085702 1 g Glasflasche 1 Gramm
11976911 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10527172 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 400300050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    413.00 €
    349.65 € / 5 Gramm
    Sparen 63.35 €
    15% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 38862-24-7 | C7H7NO4 | 169.14 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Kopplungsmittel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 38862-24-7
Summenformel C7H7NO4
Molekulargewicht (g/mol) 169.14
MDL-Nummer MFCD00078261
InChI-Schlüssel YXMISKNUHHOXFT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl acrylate, n-acryloxysuccinimide, n-succinimidyl acrylate, acrylic acid n-hydroxysuccinimide ester, 1-acryloyloxy-2,5-pyrrolidinedione, n-acryloyloxysuccinimide, 2,5-pyrrolidinedione, 1-1-oxo-2-propenyl oxy, 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl prop-2-enoate, poly n-acryloxysuccinimide
PubChem CID 181508
IUPAC-Name (2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl)Prop-2-enoat
SMILES C=CC(=O)ON1C(=O)CCC1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Acryloxysuccinimide
Schmelzpunkt 69.0°C
Farbe Gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in diethyl ether,hexane,ethyl acetate
Formelmasse 169.14
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristalle und Brocken
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • N-Acryloxysuccinimide
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.