Learn More
N-Allylmethylamin, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11421850
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11421850
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H27551.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 627-37-2 | C4H9N | 71.123 g/mol
N-Allylmethylamine is used in the production of N-allyl-alfa,alfa-dichloro-N-methylacetamide. It is used as a functional monomer to coordinate with Cd(II)/Zn(II) ions to get the poly methyl methacrylate -butyl methacrylate - N-allylmethylamine (PMBA) films, which is useful as building blocks to fabricate a photo-catalytic cell.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
N-Allylmethylamin wird zur Herstellung von N-Allyl-alpha,alpha-Dichlor-N-Methylacetamid verwendet. Es wird als funktionales Monomer zur Koordinierung mit Cd(II)/Zn(II)-Ionen verwendet, um Polymethylmethacrylat-Butylmethacrylat-N-Allylmethylamin (PMBA)-Folien zu erhalten, die als Bausteine für die Herstellung einer photokatalytischen Zelle verwendet werden können.
Löslichkeit
Mit Wasser mischbar.
Hinweise
Kühl lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln, starken Säuren und Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 627-37-2
Summenformel C4H9N
Molekulargewicht (g/mol) 71.123
MDL-Nummer MFCD00008641
InChI-Schlüssel IOXXVNYDGIXMIP-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-allylmethylamine, n-methylallylamine, 2-propen-1-amine, n-methyl, allylmethylamine, methylallylamine, n-methyl-2-propen-1-amine, n-allyl-n-methylamine, methyl prop-2-en-1-yl amine, allylamine, n-methyl-7ci,8ci, 2-propen-1-amine, n-methyl-9ci
PubChem CID 69391
IUPAC-Name N-Methylprop-2-en-1-amin
SMILES CNCC=C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Allylmethylamine
Dichte 0.748
Siedepunkt 61°C to 62°C
Flammpunkt −8°C (−18°F)
Brechungsindex 1.412
Menge 1 g
UN-Nummer UN2733
Löslichkeitsinformationen Miscible with water.
Formelmasse 71.12
Reinheit (%) 96%