Learn More
N-Allylthioharnstoff, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N-Allylthiourea |
| CAS | 109-57-9 |
| Summenformel | C4 H8 N2 S |
| Menge | 50 g |
| Synonym | N-Allylthiourea |
| InChI-Formel | InChI=1S/C4H8N2S/c1-2-3-6-4(5)7/h2H,1,3H2,(H3,5,6,7) |
| SMILES | NC(=S)NCC=C |
| IUPAC-Name | Prop-2-enylthioharnstoff |
| Molekulargewicht (g/mol) | 116.185 |
| Formelmasse | 116.041 |