Learn More
Thermo Scientific Chemicals N(alpha)-Boc-N(epsilon),N(epsilon)-Dimethyl-L-Lysin, 97 %
Artikelnummer. p-7034739
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. 15449177
Marke: Thermo Scientific Chemicals H52437.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 65671-53-6 | C13H26N2O4 | 274.36 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 65671-53-6
Summenformel C13H26N2O4
Molekulargewicht (g/mol) 274.36
MDL-Nummer MFCD00076965
InChI-Schlüssel KPXRFYHPDPDJSY-UEQNJFAPNA-N
Synonym boc-lys me 2-oh, l-lysine,n2-1,1-dimethylethoxy carbonyl-n6,n6-dimethyl, 2s-2-tert-butoxycarbonyl amino-6-dimethylamino hexanoic acid, boc-lys me-oh, nalpha-boc-nepsilon-dimethyl-l-lysine, n-alpha-boc-s-2-amino-6-dimethylamino hexanoic acid, 2 s-+-tert-butoxycarbonylamino-6-dimethylaminohexanoic acid, s-2-tert-butoxycarbonylamino-6-dimethylamino hexanoic acid, 2s-2-tert-butoxy carbonyl amino-6-dimethylamino hexanoic acid
PubChem CID 7018778
IUPAC-Name (2S)-2-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}-6-(dimethylamino)hexanoic acid
SMILES CN(C)CCCC[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N(alpha)-Boc-N(epsilon),N(epsilon)-dimethyl-L-lysine
Menge 250 mg
Formelmasse 274.36
Reinheit (%) 97%