Learn More
N-α-BOC-N(in)-Formyl-L-tryptophan, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11985511 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11985511 5 g 5 Gramm
1 options
Artikelnummer. 11985511
Marke: Thermo Scientific Acros 440910050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-α-BOC-N(in)-Formyl-L-tryptophan
CAS 47355-10-2
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 120.0°C to 123.0°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Summenformel C17H20N2O5
MDL-Nummer MFCD00065992
Menge 5 g
Spezifische Drehung 19.7
Synonym boc-trp for-oh, n-tert-butoxycarbonyl-n'-formyl-l-tryptophan, chembl63415, nalpha-tert-butoxycarbonyl-n1-formyl-l-tryptophan, s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-1-formyl-1h-indol-3-yl propanoic acid, 2s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-1-formylindol-3-yl propanoic acid, boc-trp cho-oh, pubchem12191, t-boc-trp cho-oh, nalpha-boc-n1-formyl-l-tryptophan
InChI-Schlüssel IHXHBYFWSOYYTR-ZDUSSCGKSA-N
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CC1=CN(C=O)C2=CC=CC=C12)C(O)=O
IUPAC-Name (2S)-3-(1-formylindol-3-yl)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]propansäure
Molekulargewicht (g/mol) 332.36
PubChem CID 7017963
Formelmasse 332.36
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Pulver