Learn More
Thermo Scientific™ N(alpha)-Ethoxycarbonyl-L-Asparagin, 97 %
Artikelnummer. 11387346
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11387346 5 g 5 Gramm
11377346 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11387346 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. L09327.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 16639-91-1
Summenformel C7H12N2O5
Molekulargewicht (g/mol) 204.182
MDL-Nummer MFCD00082761
InChI-Schlüssel YORYXPTWPIKBDE-BYPYZUCNSA-N
Synonym eoc-l-asparagine, l-asparagine, n2-ethoxycarbonyl, n alpha-ethoxycarbonyl-l-asparagine, s-4-amino-2-ethoxycarbonyl amino-4-oxobutanoic acid, n-carbethoxy-l-asparagine, n∼2∼-ethoxycarbonyl-l-asparagine, 2s-3-carbamoyl-2-ethoxycarbonyl amino propanoic acid, n a ethoxycarbonyl-l-asparagine, l-asparagine,n2-ethoxycarbonyl, n alpha-carbethoxy-l-asparagine
PubChem CID 7021476
IUPAC-Name (2S)-4-amino-2-(ethoxycarbonylamino)-4-oxobutansäure
SMILES CCOC(=O)NC(CC(=O)N)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N(alpha)-Ethoxycarbonyl-L-asparagine
Schmelzpunkt ∽166°C (decomposition)
Beilstein 1712104
Menge 5 g
Formelmasse 204.18
Reinheit (%) 97%