Learn More
N-Amylamin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10770965 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mL
50 mL
250 mL
Verpackung:
Glasflasche
Unit Size:
250 Milliliter
5 Milliliter
50 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Verpackung unitSize
10770965 250 mL Glasflasche 250 Milliliter
10521842 5 mL Glasflasche 5 Milliliter
10674852 50 mL Glasflasche 50 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 10770965 Supplier Thermo Scientific Supplier No. 173942500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 110-58-7 | C5H13N | 87.15 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 110-58-7
Summenformel C5H13N
Molekulargewicht (g/mol) 87.15
MDL-Nummer MFCD00008236
InChI-Schlüssel DPBLXKKOBLCELK-UHFFFAOYSA-N
Synonym amylamine, 1-aminopentane, pentylamine, 1-pentylamine, n-amylamine, 1-pentanamine, n-pentylamine, monoamylamine, norleucamine, amyl amine
PubChem CID 8060
ChEBI CHEBI:74848
IUPAC-Name Pentan-1-amin
SMILES CCCCCN
Specifications
Chemischer Name oder Material n-Amylamine
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -50.0°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.7500g/mL
Siedepunkt 104.0°C
Flammpunkt 4°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3(CH2)4NH2
Brechungsindex 1.4100 to 1.4120
Menge 250 mL
Beilstein , 175
Merck Index 15, 593
Relative Dichte 0.75
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Viskosität 1.2 mPa.s (20°C)
Formelmasse 87.15
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • n-Amylamine
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Hazard Statement
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Precautionary Statement
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.