Learn More
N-Benzoyl-2'-desoxy-2',2'-difluorocytidin-3'-benzoat, TRC
Artikelnummer. 30331353
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30331353 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30331353 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB2079155MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Benzoyl-2'-deoxy-2',2'-difluorocytidine 3'-Benzoate
CAS 1020657-43-5
Summenformel C23H19F2N3O6
Menge 5 mg
Synonym Cytidine, N-benzoyl-2'-deoxy-2',2'-difluoro-, 3'-benzoate
InChI-Formel InChI=1S/C23H19F2N3O6/c24-23(25)18(34-20(31)15-9-5-2-6-10-15)16(13-29)33-21(23)28-12-11-17(27-22(28)32)26-19(30)14-7-3-1-4-8-14/h1-12,16,18,21,29H,13H2,(H,26,27,30,32)/t16-,18-,21-/m1/s1
SMILES OC[C@H]1O[C@@H](N2C=CC(=NC2=O)NC(=O)c3ccccc3)C(F)(F)[C@@H]1OC(=O)c4ccccc4
IUPAC-Name [(2R,3R,5R)-5-(4-Benzamido-2-oxopyrimidin-1-yl)-4,4-difluor-2-(hydroxymethyl)oxolan-3-yl]benzoat
Molekulargewicht (g/mol) 471.41
Formelmasse 471.1242