missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
N-Benzoyl-2'-Desoxyadenosin, ≥ 98 %
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Reaktionsmittel in der Synthese von 2′-, 5′-Dideoxycytidinen und anderen Derivaten von 2′-Desoxycytidin. Reaktionsmittel bei der Synthese von Mono- und Diaminoanalogen von 2′-Desoxyadenosin, Cordycepin, 9-(3-Deoxy-α-D-Threo-Pentofuranosyl)-Adenin und 9-(2-Deoxy-α-D-Threo-Pentofuranosyl)Adenin.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (leicht) und Methanol (20 mg/ml).
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
Reaktionsmittel in der Synthese von 2′-, 5′-Dideoxycytidinen und anderen Derivaten von 2′-Desoxycytidin. Reaktionsmittel bei der Synthese von Mono- und Diaminoanalogen von 2′-Desoxyadenosin, Cordycepin, 9-(3-Deoxy-α-D-Threo-Pentofuranosyl)-Adenin und 9-(2-Deoxy-α-D-Threo-Pentofuranosyl)Adenin.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (leicht) und Methanol (20 mg/ml).
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N-Benzoyl-2'-deoxyadenosine |
| Menge | 250 mg |
| Synonym | n6-benzoyl-2'-deoxyadenosine, n-benzoyl-2'-deoxyadenosine, n-benzoyl-2'-deoxy-adenosine, n-9-2r,4s,5r-4-hydroxy-5-hydroxymethyl tetrahydrofuran-2-yl-9h-purin-6-yl benzamide, n 6-benzoyl-2'-deoxyadenosine, n6-benzoyl-2-deoxyadenosine, adenosine, n-benzoyl-2'-deoxy, n-benzoyldeoxyadenosine, n6-benzoyldeoxyadenosine, 6-n-benzoyldeoxyadenosine |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in water (slightly),and methanol (20mg/ml). |
| Formelmasse | 355.35 |
| Reinheit (%) | ≥98% |
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur