missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
N-Benzoyl-d5-glycine, CDN
Click to view available options
Menge:
0.1 g
0.25 g
Packungsgröße:
0.10 Gramm
0.25 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Hippuric Acid-d5 |
| CAS | 53518-98-2 |
| Summenformel | C9 2H5 H4 N O3 |
| Menge | 0.25 g |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C9H9NO3/c11-8(12)6-10-9(13)7-4-2-1-3-5-7/h1-5 H,6H2,(H,10,13)(H,11,12)/i1D,2 D,3 D,4 D,5 D |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(C(=O)NCC(=O)O)c([2 H])c1[2 H] |
| IUPAC-Name | 2-[(2,3,4,5,6-pentadeuteriobenzoyl)amino]acetic acid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 184.2 |
| Formelmasse | 184.0896 g/mol |
| Reinheit (%) | 98 atom % D, min 98% Chemical Purity |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur