Learn More
N-Benzoylaminopurin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11368085
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11368085 25 g 25 Gramm
11348085 1 g 1 Gramm
11358085 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11368085 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L08292.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 4005-49-6 | C12H9N5O | 239.238 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4005-49-6
Summenformel C12H9N5O
Molekulargewicht (g/mol) 239.238
MDL-Nummer MFCD00037927
InChI-Schlüssel QQJXZVKXNSFHRI-UHFFFAOYSA-N
Synonym n6-benzoyladenine, n-7h-purin-6-yl benzamide, n-benzoylaminopurine, n-9h-purin-6-yl benzamide, 6-benzoylaminopurine, benzamide, n-1h-purin-6-yl, 6-benzamidopurine, adenine,6n-benzoyl, phenyl-n-purin-6-ylcarboxamide, n-benzoyladenine
PubChem CID 97075
IUPAC-Name N-(7H-Purin-6-yl)Benzamid
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)NC2=NC=NC3=C2NC=N3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Benzoylaminopurine
Schmelzpunkt 241°C to 244°C
Menge 25 g
Beilstein 20585
Formelmasse 239.23
Reinheit (%) 99%