Learn More
N-Benzoylimidazol, TRC
Artikelnummer. 30331921
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30331921 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30331921 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB2081501G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Benzoylimidazole
CAS 10364-94-0
Summenformel C10 H8 N2 O
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C10H8N2O/c13-10(12-7-6-11-8-12)9-4-2-1-3-5-9/h1-8H
SMILES O=C(c1ccccc1)n2ccnc2
IUPAC-Name Imidazol-1-yl(phenyl)methanon
Molekulargewicht (g/mol) 172.18
Formelmasse 172.0637