Learn More
N-Benzoylsuccinimid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11470548
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11470548
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B24680.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6343-27-7
Summenformel C11H9NO3
Molekulargewicht (g/mol) 203.197
MDL-Nummer MFCD00185021
InChI-Schlüssel CLFHABXQJQAYEF-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-benzoylsuccinimide, n-benzoyl succinimide, mira-b, acmc-20ak70, 1-benzoyl-2,5-pyrrolidinedione, 2,5-pyrrolidinedione,1-benzoyl, 1-phenylcarbonyl azolidine-2,5-dione
PubChem CID 232580
IUPAC-Name 1-Benzoylpyrrolidin-2,5-Dion
SMILES C1CC(=O)N(C1=O)C(=O)C2=CC=CC=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Benzoylsuccinimide
Menge 5 g
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 179.18
Reinheit (%) 97%