Learn More
N-Benzyl-2-Chloracetamid, TRC
Artikelnummer. 30007158
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
2.5 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
2.50 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30007158 5 g 5 Gramm
30005073 1 g 1 Gramm
30008461 2.5 g 2.50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30007158 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB5368755G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2564-06-9
Summenformel C9 H10 Cl N O
Molekulargewicht (g/mol) 183.635
Synonym 2-Chloro-N-(phenylmethyl)acetamide, 2-Chloro-N-benzylacetamide, N-(Chloroacetyl)benzylamine, N-Benzyl-2-chloroacetamide, N-Benzyl-α-chloroacetamide, N-Benzylchloroacetamide, NSC 60743;
IUPAC-Name N-Benzyl-2-Chloracetamid
SMILES ClCC(=O)NCc1ccccc1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Benzyl-2-chloroacetamide
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C9H10ClNO/c10-6-9(12)11-7-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7H2,(H,11,12)
Formelmasse 183.045