Learn More
N-Benzyl-2-Chloracetamid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N-Benzyl-2-chloroacetamide |
| Menge | 2.5 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C9H10ClNO/c10-6-9(12)11-7-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7H2,(H,11,12) |
| Formelmasse | 183.045 |