Learn More
N-Benzyl-3-aminopropanol, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N-Benzyl-3-aminopropanol |
| CAS | 4720-29-0 |
| Summenformel | C10 H15 N O |
| Menge | 5 g |
| Synonym | 1-Propanol, 3-[(phenylmethyl)amino]-, 1-Propanol, 3-(benzylamino)- (6CI,7CI,8CI), 3-[(Phenylmethyl)amino]-1-propanol, 3-(Benzylamino)-1-propanol, 3-(N-Benzylamino)propan-1-ol, N-Benzyl-3-aminopropanol, N-Benzyl-3-propanolamine, N-Benzyl-N-(3-hydroxypropyl)amine, N-Benzylpropanolamine, NSC 165603, NSC 17283, 3-(Benzylamino)propanol |
| InChI-Formel | InChI=1S/C10H15NO/c12-8-4-7-11-9-10-5-2-1-3-6-10/h1-3,5-6,11-12H,4,7-9H2 |
| SMILES | OCCCNCc1ccccc1 |
| IUPAC-Name | 3-(Benzylamino)propan-1-ol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 165.23 |
| Formelmasse | 165.1154 |