Learn More
N-Benzyl-3-(tert-butyldimethylsilanyloxymethyl)-piperid-4-on, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10192974
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10192974 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
11356895 5 g Bernsteinfarbene Glasflasche -
2 options
Artikelnummer. 10192974
Marke: Thermo Scientific Maybridge MO07912DA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 325486-37-1
Summenformel C19H31NO2Si
Molekulargewicht (g/mol) 333.55
MDL-Nummer MFCD09065031
InChI-Schlüssel WOYQEVXRQBRUAL-UHFFFAOYNA-N
Synonym 1-benzyl-3-tert-butyldimethylsilyl oxy methyl piperidin-4-one, n-benzy 3-tert-butyldimethylsilanyloxymethyl piperid-4-one, 1-benzyl-3-tert-butyldimethylsilyloxymethyl-piperidin-4-one, n-benzyl-3-tert-butyldimethylsilanyloxymethyl piperid-4-one, 1-benzyl-3-tert-butyl dimethyl silyl oxy methyl piperidin-4-one, 1-benzyl-3-tert-butyl dimethylsilyloxy methyl piperidin-4-one, 1-benzyl-3-tert-butyldimethylsilyloxy methyl piperidin-4-one, 4-piperidinone,3-1,1-dimethylethyl dimethylsilyl oxy methyl-1-phenylmethyl, 1-benzyl-3-tert-butyldimethylsilyl oxy methyl-4-oxopiperidine, 1-benzyl-4-oxopiperidin-3-yl methoxy tert-butyldimethylsilane
PubChem CID 22495722
IUPAC-Name 1-benzyl-3-{[(tert-butyldimethylsilyl)oxy]methyl}piperidin-4-one
SMILES CC(C)(C)[Si](C)(C)OCC1CN(CC2=CC=CC=C2)CCC1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Benzyl-3-(tert-butyldimethylsilanyloxymethyl)piperid-4-one
CAS Min. % 95.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 333.54
Reinheit (%) 95%