Learn More
N-Benzyl-4-(2-hydroxyethyl)piperidin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10753331 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10753331 1 g Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10753331 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 296480010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Benzyl-4-(2-hydroxyethyl)piperidine
Namenshinweis 97%
CAS 76876-70-5
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Gelb bis Braun
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C14H21NO
Brechungsindex 1.5370 to 1.5400
MDL-Nummer MFCD00800492
Menge 1 g
Synonym 2-1-benzylpiperidin-4-yl ethanol, n-benzyl-4-2-hydroxyethyl piperidine, 1-benzyl-4-2-hydroxyethyl piperdine, 1-benzyl-4-2-hydroxyethyl piperidine, 2-1-benzyl-4-piperidyl ethan-1-ol, 1-benzylpiperidine-4-ethanol, 1-phenylmethyl-4-piperidineethanol, 4-piperidineethanol,1-phenylmethyl, 2-1-benzylpiperidin-4-yl ethan-1-ol, n-benzyl-4-2-hydroxyethyl-piperidine
InChI-Schlüssel FBFPTWSKNJHCGT-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1CN(CCC1CCO)CC2=CC=CC=C2
IUPAC-Name 2-(1-Benzylpiperidin-4-yl)ethanol
Molekulargewicht (g/mol) 219.33
PubChem CID 2725029
Formelmasse 219.33
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Viskose Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO– Nur für Forschungszwecke