Learn More
N-Benzyl-N-(2-chloroethoxy)-1-phenylmethanamine Hydrochloride, Mikromol
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
Beschreibung
N-Benzyl-N-(2-chloroethoxy)-1-phenylmethanamine Hydrochloride, Mikromol
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N-Benzyl-N-(2-chloroethoxy)-1-phenylmethanamine Hydrochloride |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | N-Benzyl-N-(2-chloroethoxy)-1-phenylmethanamine Hydrochloride |
| Versandbedingung | Ice pack (-20°C) |
| Summenformel | C16 H18 Cl N O . Cl H |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C16H18ClNO.ClH/c17-11-12-19-18(13-15-7-3-1-4-8-15)14-16-9-5-2-6-10-16;/h1-10H,11-14H2;1H |
| Lösungstyp | Neat |
| SMILES | Cl.ClCCON(Cc1ccccc1)Cc2ccccc2 |
| IUPAC-Name | N-benzyl-N-(2-chloroethoxy)-1-phenylmethanamine;hydrochloride |
| Molekulargewicht (g/mol) | 312.2342 |
| Mehr anzeigen |