Learn More
N-Benzyl (-)-Nebivolol, TRC
Artikelnummer. 30011044
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
10 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Milligramm
5 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30011044 1 mg 1 Milligramm
30012431 5 mg 5 Milligramm
30009028 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30011044 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB2857331MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 28-07-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1199945-26-0
Summenformel C29H31F2NO4
Molekulargewicht (g/mol) 495.56
Synonym (αS,α'S,2R,2'S)-α,α'-[[(Phenylmethyl)imino]bis(methylene)]bis[6-fluoro-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-2-methanol;
IUPAC-Name (1S)-2-[Benzyl-[(2S)-2-[(2S)-6-Fluor-3,4-dihydro-2H-Chromen-2-yl]-2-Hydroxyethyl]Amino]-1-[(2R)-6-Fluoro-3,4-Dihydro-2H-Chromen-2-yl]ethanol
SMILES C1CC2=C(C=CC(=C2)F)O[C@H]1[C@H](CN(CC3=CC=CC=C3)C[C@@H]([C@@H]4CCC5=C(O4)C=CC(=C5)F)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Benzyl (-)-Nebivolol
Menge 1 mg
InChI-Formel InChI=1S/C29H31F2NO4/c30-22-8-12-26-20(14-22)6-10-28(35-26)24(33)17-32(16-19-4-2-1-3-5-19)18-25(34)29-11-7-21-15-23(31)9-13-27(21)36-29/h1-5,8-9,12-15,24-25,28-29,33-34H,6-7,10-11,16-18H2/t24-,25-,28-,29+/m0/s1