Learn More
N-Benzyl-tert-butyl-d9-amine, CDN
Artikelnummer. 30313977
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 g
0.25 g
Packungsgröße:
0.10 Gramm
0.25 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
30313977 0.25 g 0.25 Gramm
30309579 0.1 g 0.10 Gramm
2 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30313977
Marke: CDN CDND68080.25G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Benzyl-tert-butylamine-D9 (tert-butyl-D9)
CAS 1060688-77-8
Summenformel C11 D9 H8 N
Menge 0.25 g
Synonym Benzenemethanamine, N-[1,1-di(methyl-d3)ethyl-2,2,2-d3]- (ACI), N-[1,1-Di(methyl-d3)ethyl-2,2,2-d3]benzenemethanamine (ACI), N-tert-Butyl-d9-benzylamine, N-Benzyl-tert-butylamine-d9, N-Benzyl-tert-butyl-d9-amine
InChI-Formel InChI=1 S/C11H17N/c1-11(2,3)12-9-10-7-5-4-6-8-10/h4-8,12 H,9H2,1-3H3/i1D3,2D3,3D3
SMILES [2 H]C([2 H])([2 H])C(NCc1ccccc1)(C([2 H])([2 H])[2 H])C([2 H])([2 H])[2 H]
IUPAC-Name N-benzyl-1,1,1,3,3,3-hexadeuterio-2-(trideuteriomethyl)propan-2-amine
Molekulargewicht (g/mol) 172.3148
Formelmasse 172.1926 g/mol
Reinheit (%) 99 atom % D, min 98% Chemical Purity