Learn More
N-Benzyl-tert-butylamin, Mikromol™
Artikelnummer. 17912556
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17912556 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17912556 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0440.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
N-Benzyl-tert-butylamin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Benzyl-tert-butylamine
CAS 3378-72-1
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile N-Benzyl-tert-butylamine
Versandbedingung Eisbeutel (-20 °C)
Summenformel C11 H17 N
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym N-Benzyl-tert-butylamine
InChI-Formel InChI=1S/C11H17N/c1-11(2,3)12-9-10-7-5-4-6-8-10/h4-8,12H,9H2,1-3H3
SMILES CC(C)(C)NCc1ccccc1
IUPAC-Name N-benzyl-2-methylpropan-2-amin
Molekulargewicht (g/mol) 163.26
Menge 100 mg
Formelmasse 163,1361 g/mol