Learn More
N-Benzylacrylamid, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7045636
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11327776
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L11450.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 13304-62-6 | C10H11NO | 161.204 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13304-62-6
Summenformel C10H11NO
Molekulargewicht (g/mol) 161.204
MDL-Nummer MFCD00015333
InChI-Schlüssel OHLHOLGYGRKZMU-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-benzylacrylamide, 2-propenamide, n-phenylmethyl, n-benzyl acrylamide, acmc-20ak6s, enamine_005841
PubChem CID 139428
IUPAC-Name N-Benzylprop-2-enamid
SMILES C=CC(=O)NCC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Benzylacrylamide
Schmelzpunkt 59°C to 62°C
Menge 1 g
Beilstein 2690053
Formelmasse 161.21
Reinheit (%) 96%