Learn More
N-Benzylanilin, Mikromol™
Artikelnummer. 30052222
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30052222 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30052222 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0171.030025
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
N-Benzylanilin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Benzylaniline
CAS 103-32-2
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile N-Benzylaniline
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C13 H13 N
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym N-Benzylaniline
InChI-Formel InChI=1S/C13H13N/c1-3-7-12(8-4-1)11-14-13-9-5-2-6-10-13/h1-10,14H,11H2
SMILES C(Nc1ccccc1)c2ccccc2
IUPAC-Name N-Benzylanilin
Molekulargewicht (g/mol) 183.25
Menge 25 mg
Formelmasse 183,1048 g/mol