Learn More
N-Benzylanilin, TRC
Artikelnummer. 30346438
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30346438 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30346438 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB22494025G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Benzylaniline
CAS 103-32-2
Summenformel C13 H13 N
Menge 25 g
Synonym N-Benzylaniline, Benzylphenylamine, N-Benzyl-N-phenylamine, Benzylaniline, N-Benzylbenzenamine, N-Benzylphenylamine, N-Phenyl-N-benzylamine, N-Phenylbenzenemethanamine, NSC 147284, Phenylbenzylamine, N-Phenylbenzylamine
InChI-Formel InChI=1S/C13H13N/c1-3-7-12(8-4-1)11-14-13-9-5-2-6-10-13/h1-10,14H,11H2
SMILES C(Nc1ccccc1)c2ccccc2
IUPAC-Name N-Benzylanilin
Molekulargewicht (g/mol) 183.25
Formelmasse 183.1048