Learn More
N-Benzylbenzamid, TRC
Artikelnummer. 30334877
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30334877 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30334877 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB130198500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material N-Benzylbenzamide
CAS 1485-70-7
Summenformel C14H13NO
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C14H13NO/c16-14(13-9-5-2-6-10-13)15-11-12-7-3-1-4-8-12/h1-10H,11H2,(H,15,16)
SMILES O=C(C1=CC=CC=C1)NCC2=CC=CC=C2
IUPAC-Name N-Benzylbenzamid
Molekulargewicht (g/mol) 211.25
Formelmasse 211.0997