Learn More
N-Benzylethanolamin, TRC
Artikelnummer. 30343182
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
Packungsgröße:
50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30343182 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30343182 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB27644550G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Benzylethanolamine
CAS 104-63-2
Summenformel C9H13NO
Menge 50 g
Synonym 2-(N-Benzylamino)ethanol, 2-[(Phenylmethyl)amino]ethanol, Benzyl(2-hydroxyethyl)amine, Benzylaminoethanol, Benzylethanolamine, N-(2-Hydroxyethyl)benzenemethanamine, N-(2-Hydroxyethyl)benzylamine, N-Benzyl-2-aminoethanol, N-Benzyl-2-hydroxyethylamine, N-Benzylaminoethanol, N-Benzylethanolamine, NSC 11271, NSC 177008, NSC 60267
InChI-Formel InChI=1S/C9H13NO/c11-7-6-10-8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10-11H,6-8H2
SMILES OCCNCc1ccccc1
IUPAC-Name 2-(Benzylamino)ethanol
Molekulargewicht (g/mol) 151.21
Formelmasse 151.0997