Learn More
Alfa Aesar™ N-benzylidene-1,1-dimethyl-2-(4-fluorphenyl)ethylamin, 97 %
Artikelnummer. 15460847
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15460847 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15460847 Lieferant Alfa Aesar™ Lieferanten-Nr. L17304.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Benzylidene-1,1-dimethyl-2-(4-fluorophenyl)ethylamine
CAS 4117-09-3
Schmelzpunkt 43°C to 45°C
Siedepunkt 135°C (0.3 mmHg)
Summenformel C7H13Br
MDL-Nummer MFCD00151999
Menge 5 g
Beilstein 2940979
Synonym 7-bromo-1-heptene, 1-heptene, 7-bromo, bromo-7 heptene-1, 7-bromo-heptene, 7-bromo-l-heptene, 1-bromo-6-heptene, acmc-2097en, ksc235k6r
InChI-Schlüssel GNYDYUQVALBGGZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C=CCCCCCBr
IUPAC-Name 7-Bromhept-1-en
Molekulargewicht (g/mol) 177.09
PubChem CID 524450
Formelmasse 255.34
Reinheit (%) 97%