Learn More
N-Benzylmalaminsäure,98 + %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-7026630
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11415387
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B22726.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 15329-69-8
Summenformel C11H11NO3
Molekulargewicht (g/mol) 205.213
MDL-Nummer MFCD00020482
InChI-Schlüssel BHWGQIYJCMMSNM-SREVYHEPSA-N
Synonym n-benzylmaleamic acid, z-4-benzylamino-4-oxobut-2-enoic acid, 2z-3-benzylcarbamoyl prop-2-enoic acid, 2e-4-benzylamino-4-oxobut-2-enoic acid, n-benzyl maleamic acid, maleic acid monobenzylamide, z-3-benzylcarbamoyl-acrylic acid, 2z-3-n-benzylcarbamoyl prop-2-enoic acid, 2z-4-benzylamino-4-oxobut-2-enoic acid
PubChem CID 1549764
IUPAC-Name (Z)-4-(Benzylamino)-4-oxobut-2-ensäure
SMILES C1=CC=C(C=C1)CNC(=O)C=CC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Benzylmaleamic acid
Schmelzpunkt 136°C to 138°C
Menge 5 g
Beilstein 1212733
Formelmasse 205.21
Reinheit (%) ≥98%