Learn More
N-Benzylmethylamin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11454784
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mL
250 mL
1000 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
1000 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11454784 250 mL -
11468760 100 mL 100 Milliliter
11444784 1000 mL 1000 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11454784 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13746.AK
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 103-67-3 | C8H11N | 121.18 g/mol
N-Benzylmethylamine is used in the production of dyes. It can be also used as catalytic agent, Petrochemical additive.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
N-Benzylmethylamin kommt bei der Herstellung von Farbstoffen zum Einsatz. Es kann auch als Katalysator für petrochemische Additive verwendet werden.
Löslichkeit
Wasserlöslich (65 g/l bei 20 °C).
Hinweise
Luftempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, Säuren, sauren Chloriden, sauren Anhydriden und Kohlendioxid.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 103-67-3
Summenformel C8H11N
Molekulargewicht (g/mol) 121.18
MDL-Nummer MFCD00008289
InChI-Schlüssel RIWRFSMVIUAEBX-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methylbenzylamine, methylbenzylamine, n-benzylmethylamine, benzyl methyl amine, benzenemethanamine, n-methyl, benzylmethylamine, n-methy-n-benzylamine, n-benzyl-n-methylamine, benzylamine, n-methyl, n-methyl phenyl methanamine
PubChem CID 7669
IUPAC-Name N-Methyl-1-phenylmethanamin
SMILES CNCC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Benzylmethylamine
Schmelzpunkt -55°C
Dichte 0.94
pH 10
Siedepunkt 184°C to 188°C
Flammpunkt 77°C (170°F)
Geruch Amine-like
Strukturformel C6H5CH2NHCH3
Brechungsindex 1.523
Menge 250 mL
UN-Nummer UN2922
Beilstein 606221
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (65g/L at 20°C).
Formelmasse 121.18
Reinheit (%) 97%