Learn More
N-Benzyloxycarbonyl-1,3-Diaminopropanhydrochlorid, 97 %
Artikelnummer. 15448126
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15448126 5 g 5 Gramm
15438126 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15448126 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H63103.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 17400-34-9
Summenformel C11H17ClN2O2
Molekulargewicht (g/mol) 244.72
MDL-Nummer MFCD00270153
InChI-Schlüssel XKMBTMXQMDLSRB-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-cbz-1,3-diaminopropane hydrochloride, benzyl 3-aminopropyl carbamate hydrochloride, benzyl n-3-aminopropyl carbamate hydrochloride, n-cbz-1,3-diaminopropane-hcl, n-z-1,3-propanediamine hydrochloride, n-carbobenzoxy-1,3-diaminopropane hydrochloride, n-carbobenzyloxy-1,3-diaminopropane hydrochloride, n-3-aminopropyl carbamic acid benzyl ester hydrochloride, n-1-z-1,3-diaminopropane hcl, n-z-1,3-diaminopropane hydrochloride
PubChem CID 13196227
IUPAC-Name Benzyl N-(3-aminopropyl)carbamat;Hydrochlorid
SMILES [H+].[Cl-].NCCCNC(=O)OCC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Benzyloxycarbonyl-1,3-diaminopropane hydrochloride
Schmelzpunkt 185°C to 189°C
Farbe Weiß
Menge 5 g
Beilstein 4725495
Empfindlichkeit Hygroscopic
Formelmasse 244.72
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristalliner Feststoff