Learn More
N-benzyloxycarbonyl-D-Serin, 98+ %, Thermo Scientific™
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N-Benzyloxycarbonyl-D-serine |
| Schmelzpunkt | 116°C to 119°C |
| Menge | 1 g |
| Beilstein | 2058313 |
| Optische Drehung | −6° (c=7 in Acetic Acid) |
| Formelmasse | 239.23 |
| Reinheit (%) | ≥98% |