Learn More
N-Benzyloxycarbonyl-D-Threonin, 98+ %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11322586
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. 11322586
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L08561.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 80384-27-6
Summenformel C12H15NO5
Molekulargewicht (g/mol) 253.25
MDL-Nummer MFCD00037808
InChI-Schlüssel IPJUIRDNBFZGQN-WCBMZHEXSA-N
Synonym z-d-thr-oh, z-d-threonine, n-carbobenzoxy-d-threonine, 2r,3s-2-benzyloxy carbonyl amino-3-hydroxybutanoic acid, n-benzyloxycarbonyl-d-threonine, n-cbz-d-threonine, d-threonine, n-phenylmethoxy carbonyl, 2r,3s-3-hydroxy-2-phenylmethoxycarbonylamino butanoic acid, cbz-d-thr-oh
PubChem CID 853484
IUPAC-Name (2R,3S)-3-Hydroxy-2-(phenylmethoxycarbonylamino)butansäure
SMILES C[C@H](O)[C@@H](NC(=O)OCC1=CC=CC=C1)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Benzyloxycarbonyl-D-threonine
Schmelzpunkt 100°C to 105°C
Menge 250 mg
Beilstein 4695777
Optische Drehung +5.5° (c=2 in Acetic Acid)
Formelmasse 253.26
Reinheit (%) ≥98%