Learn More
N-(Benzyloxycarbonyl)ethylendiaminhydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30336668
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30336668 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30336668 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB28728025G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-(Benzyloxycarbonyl)ethylenediamine Hydrochloride
CAS 18807-71-1
Summenformel C10H14N2O2 • HCl
Menge 25 g
Synonym N-[(Benzyloxy)carbonyl]-1,2-diaminoethane Hydrochloride, N-(Benzyloxycarbonyl)ethane-1,2-diamine Hydrochloride, N-(2-Aminoethyl)carbamic Acid Benzyl Ester Hydrochloride, Benzyl (2-Aminoethyl)carbamate Hydrochloride, 2-[[(Benzyloxy)carbonyl]amino]ethanamine Hydrochloride, 2-(Benzyloxycarbonylamino)ethylamine Hydrochloride, 1-(Benzyloxycarbonylamino)-2-aminoethane Hydrochloride, (2-Aminoethyl)carbamic Acid Benzyl Ester Hydrochloride, (2-Aminoethyl)carbamic Acid Phenylmethyl Ester Monohydrochloride, (2-Aminoethyl)carbamic Acid Benzyl Ester Monohydrochloride
InChI-Formel InChI=1S/C10H14N2O2.ClH/c11-6-7-12-10(13)14-8-9-4-2-1-3-5-9;/h1-5H,6-8,11H2,(H,12,13);1H
SMILES NCCNC(OCC1=CC=CC=C1)=O.Cl
IUPAC-Name Benzyl-N-(2-aminoethyl)carbamat;hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 194.233646
Formelmasse 230.0822