Learn More
N-Benzyloxycarbonyl-L-Alanin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11462718
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11462718 5 g 5 Gramm
11472718 25 g 25 Gramm
11482718 100 g 100 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11462718
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A16716.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 1142-20-7 | C11H13NO4 | 223.23 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1142-20-7
Summenformel C11H13NO4
Molekulargewicht (g/mol) 223.23
MDL-Nummer MFCD00002640
InChI-Schlüssel TYRGLVWXHJRKMT-QMMMGPOBSA-N
Synonym n-carbobenzyloxy-l-alanine, z-ala-oh, n-cbz-l-alanine, z-l-alanine, n-benzyloxycarbonyl-l-alanine, cbz-l-alanine, cbz-ala-oh, carbobenzyloxy-l-alanine, benzyloxycarbonyl-l-alanine, carbobenzoxy-l-alanine
PubChem CID 736104
SMILES C[C@H](NC(=O)OCC1=CC=CC=C1)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Benzyloxycarbonyl-L-alanine
Schmelzpunkt 85°C to 87°C
Menge 5 g
Beilstein 2056164
Optische Drehung −14.5° (c=2 in Acetic Acid)
IUPAC-Name (2S)-2-(Phenylmethoxycarbonylamino)propansäure
Formelmasse 223.23
Reinheit (%) 98%