Learn More
N-Benzyloxycarbonyl-L-Asparaginsäure 4-Benzyl-Ester, 98+ %, Thermo Scientific™
Product Code. 11368165
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Unit Size:
1 Gramm
5 Gramm
Product Code. Menge unitSize
11368165 1 g 1 Gramm
11378165 5 g 5 Gramm
2 options
Product Code. 11368165
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L08436.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
View alternative products
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Ist als pharmazeutisches Zwischenprodukt und in der Lebensmittelindustrie weit verbreitet.
Löslichkeit
Nicht in Wasser Wasser löslich
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 3479-47-8
Summenformel C19H19NO6
Molekulargewicht (g/mol) 357.36
MDL-Nummer MFCD00037820
InChI-Schlüssel VUKCNAATVIWRTF-UHFFFAOYNA-N
Synonym z-asp obzl-oh, cbz-asp obzl-oh, n-cbz-l-aspartic acid 4-benzyl ester, z-l-aspartic acid 4-benzyl ester, n-benzyloxycarbonyl-l-aspartic acid 4-benzyl ester, 4-benzyl hydrogen n-phenylmethoxy carbonyl-l-aspartate, s-4-benzyloxy-2-benzyloxy carbonyl amino-4-oxobutanoic acid, n-carbobenzoxy-l-aspartic acid 4-benzyl ester, 2s-4-oxo-4-phenylmethoxy-2-phenylmethoxycarbonylamino butanoic acid, 2s-4-benzyloxy-2-benzyloxy carbonyl amino-4-oxobutanoic acid
PubChem CID 47602
IUPAC-Name (2S)-4-Oxo-4-phenylmethoxy-2-(phenylmethoxycarbonylamino)butansäure
SMILES OC(=O)C(CC(=O)OCC1=CC=CC=C1)NC(=O)OCC1=CC=CC=C1
Specifications
Chemischer Name oder Material N-Benzyloxycarbonyl-L-aspartic acid 4-benzyl ester
Schmelzpunkt 105°C to 107°C
Menge 1 g
Beilstein 2065292
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 357.37
Reinheit (%) ≥98%