Learn More
N-Benzyloxycarbonyl-L-Glutaminsäure 1-tert-butylester, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15498596
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15498596 250 mg 250 Milligramm
15478596 1 g 1 Gramm
15488596 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15498596 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H63954.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 5891-45-2 | C17H23NO6 | 337.37 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5891-45-2
Summenformel C17H23NO6
Molekulargewicht (g/mol) 337.37
MDL-Nummer MFCD00077016
InChI-Schlüssel VJECGKAFPHEJQS-UHFFFAOYNA-N
Synonym z-glu-otbu, s-4-benzyloxy carbonyl amino-5-tert-butoxy-5-oxopentanoic acid, s-4-benzyloxycarbonylamino-5-tert-butoxy-5-oxopentanoic acid, cbz-glu-otbu, z-glu-o-tbu, pubchem18088, pubchem18089, 1-tert-butyl n-cbz-l-glutamate, l-glutamic acid, n-phenylmethoxy carbonyl-, 1-1,1-dimethylethyl ester, z-l-glutamic acid, a-tert.butyl ester
PubChem CID 6994036
IUPAC-Name 4-{[(benzyloxy)carbonyl]amino}-5-(tert-butoxy)-5-Oxopentanosäure
SMILES CC(C)(C)OC(=O)C(CCC(O)=O)NC(=O)OCC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Benzyloxycarbonyl-L-glutamic acid 1-tert-butyl ester
Menge 250 mg
Formelmasse 337.37
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Fest