Learn More
N-Benzyloxycarbonyl-L-Methionin, 98+ %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15468889
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15468889 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15468889 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L08840.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Benzyloxycarbonyl-L-methionine
CAS 1152-62-1
Schmelzpunkt 67°C to 71°C
Summenformel C13H17NO4S
MDL-Nummer MFCD00065124
Menge 5 g
Beilstein 2058696
Synonym z-met-oh, n-cbz-l-methionine, cbz-l-methionine, cbz-met-oh, z-l-methionine, n-carbobenzyloxy-l-methionine, n-carbobenzoxy-l-methionine, benzyloxycarbonyl-l-methionine, n-benzyloxy carbonyl-l-methionine, n-benzyloxycarbonyl-l-methionine
InChI-Schlüssel FPKHNNQXKZMOJJ-UHFFFAOYNA-N
Optische Drehung −26° (c=1 in Methanol)
SMILES CSCCC(NC(=O)OCC1=CC=CC=C1)C(O)=O
IUPAC-Name (2S)-4-Methylsulfanyl-2-(phenylmethoxycarbonylamino)butansäure
Molekulargewicht (g/mol) 283.34
PubChem CID 1550857
Formelmasse 283.35
Reinheit (%) ≥98%