Learn More
N-Benzyloxycarbonyl-L-Prolin, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7025934
Click to view available options
Menge:
5 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
5 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11339729
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B21672.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 1148-11-4 | C13H15NO4 | 249.266 g/mol
N-(Benzyloxycarbonyl)-L-proline is a potent inhibitor of prolidase; a specific peptidase that cleaves dipeptides with a C-terminal prolyl and hydroxylprolyl residue. It is also used in the synthesis of N-(L-Prolyl)-β-alanine which is a derivative of the naturally occurring beta amino acid β-Alanine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
N-(Benzyloxycarbonyl)-L-prolin ist ein potenter In-vitro- und In-vivo-Inhibitor der Prolidase, einer spezifischen Peptidase, die Dipeptide mit einem C-terminalen Prolin bzw. Hydroxyprolin spaltet. Es wird auch bei der Synthese von N-(L-Prolyl)-β-alanin verwendet, einem Derivat der natürlich vorkommenden beta-Aminosäure β-Alanin.
Löslichkeit
Löslich in Methanol, nahezu durchsichtig.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1148-11-4
Summenformel C13H15NO4
Molekulargewicht (g/mol) 249.266
MDL-Nummer MFCD00003170
InChI-Schlüssel JXGVXCZADZNAMJ-NSHDSACASA-N
Synonym z-pro-oh, n-benzyloxycarbonyl-l-proline, n-carbobenzoxy-l-proline, n-cbz-l-proline, benzyloxycarbonyl-l-proline, carbobenzoxyproline, carbobenzyloxy-l-proline, carbobenzoxy-l-proline, benzyloxycarbonylproline, n-carbobenzyloxy-l-proline
PubChem CID 101987
IUPAC-Name (2S)-1-Phenylmethoxycarbonylpyrrolidin-2-carbonsäure
SMILES C1CC(N(C1)C(=O)OCC2=CC=CC=C2)C(=O)O
Specifications
Chemischer Name oder Material N-Benzyloxycarbonyl-L-proline
Schmelzpunkt 75°C to 77°C
Menge 5 g
Beilstein 88579
Optische Drehung −60° (c=1 in Acetic Acid)
Formelmasse 249.27
Reinheit (%) ≥98%