Learn More
N-Benzyloxycarbonyl-L-Serin-Benzylester, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11485257
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11485257 1 g -
11495257 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11485257 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B22647.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 21209-51-8 | C18H19NO5 | 329.352 g/mol
N-Benzyloxycarbonyl-L-serine benzyl ester is used as a building block in peptide synthesis and as a biochemical reagent. It is also used to synthesize the corresponding N-benzyloxycarbonyl-O-tert-butyl-(lor dl)-serine benzyl ester. Further, it serves as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
N-Benzyloxycarbonyl-L-Serin-Benzylester wird als Baustein in der Peptidsynthese und als biochemisches Reagenz verwendet. Wird auch zur Synthese des entsprechenden N-Benzyloxycarbonyl-O-Tert-Butyl-(lor dl)-Serin-Benzylesters verwendet. Darüber hinaus dient es als pharmazeutisches Zwischenprodukt.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 21209-51-8
Summenformel C18H19NO5
Molekulargewicht (g/mol) 329.352
MDL-Nummer MFCD00037824
InChI-Schlüssel MHHDPGHZHFJLBZ-INIZCTEOSA-N
Synonym z-ser-obzl, cbz-ser-obzl, n-cbz-l-serine benzyl ester, n-z-l-serine benzyl ester, s-benzyl 2-benzyloxy carbonyl amino-3-hydroxypropanoate, n-carbobenzoxy-l-serine benzyl ester, benzyl n-benzyloxy carbonyl-l-serinate, l-serine,n-phenylmethoxy carbonyl-, phenylmethyl ester, serine, n-phenylmethoxy carbonyl-, phenylmethyl ester, z-l-serine benzyl ester
PubChem CID 6992970
IUPAC-Name Benzyl-(2S)-3-hydroxy-2-(phenylmethoxycarbonylamino)propanoat
SMILES C1=CC=C(C=C1)COC(=O)C(CO)NC(=O)OCC2=CC=CC=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Benzyloxycarbonyl-L-serine benzyl ester
Schmelzpunkt 82°C to 84°C
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 329.32
Reinheit (%) 99%