Learn More
N-Benzyloxycarbonyl-L-Tert-Leucin, 99 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15453617
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15453617 250 mg 250 Milligramm
11446240 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15453617 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H27132.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 62965-10-0
Summenformel C14H19NO4
Molekulargewicht (g/mol) 265.31
MDL-Nummer MFCD00137411
InChI-Schlüssel NSVNKQLSGGKNKB-LDGXTIHJNA-N
Synonym cbz-l-tert-leucine, s-2-benzyloxy carbonyl amino-3,3-dimethylbutanoic acid, 2s-2-benzyloxy carbonyl amino-3,3-dimethylbutanoic acid, n-benzyloxycarbonyl-l-tert-leucine, s-2-benzyloxycarbonylamino-3,3-dimethylbutanoic acid, cbz-tle-oh, z-tle, cbzl-l-tert-leucine
PubChem CID 9899995
SMILES CC(C)(C)[C@H](NC(=O)OCC1=CC=CC=C1)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Benzyloxycarbonyl-L-tert-leucine
Menge 250 mg
Optische Drehung −4° (c=1 in Methanol)
IUPAC-Name (2S)-3,3-Dimethyl-2-(phenylmethoxycarbonylamino)butansäure
Formelmasse 265.3
Reinheit (%) 99%