Learn More
N-Benzyloxycarbonyl-L-Tyrosin, 99 %, kann biszu ≈10 % Wasser enthalten, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11424403
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11424403 25 g 25 Gramm
11414403 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11424403 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A10966.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1164-16-5
Summenformel C17H17NO5
Molekulargewicht (g/mol) 315.33
MDL-Nummer MFCD00037180
InChI-Schlüssel MCRMUCXATQAAMN-GGYSOQFKNA-N
Synonym z-tyr-oh, n-cbz-l-tyrosine, n-benzyloxycarbonyl-l-tyrosine, cbz-l-tyrosine, n-carbobenzoxy-l-tyrosine, n-carbobenzyloxy-l-tyrosine, cbz-tyr-oh, benzyloxycarbonyl-l-tyrosine, n-cbz-l-tyrosine-oh, z-tyrosine
PubChem CID 712438
SMILES OC(=O)[C@H](CC1=CC=C(O)C=C1)NC(=O)OCC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Benzyloxycarbonyl-L-tyrosine
Schmelzpunkt 57°C to 60°C
Menge 25 g
Beilstein 2169918
Optische Drehung +10° (c=3 in dioxane)
IUPAC-Name (2S)-3-(4-Hydroxyphenyl)-2-(phenylmethoxycarbonylamino)propansäure
Formelmasse 315.33
Reinheit (%) 99%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) kann bis zu ≈10 % Wasser enthalten